Key Documents
14365C
SAFC
EX-CELL® CD CHO Fusion
Animal-component free, without L-glutamine, without hypoxanthine, without thymidine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fabrication pharma
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Gamme de produits
EX-CELL®
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
Composants
L-glutamine: no
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
® EX-CELL CD CHO Fusion est un milieu chimiquement défini sans ingrédient d'origine animale qui a été mis au point pour la croissance à long terme de cellules d'ovaire de hamster chinois (CHO). L'absence de macromolécules de grande taille permet d'isoler et de purifier les protéines sécrétées par les cellules. Ce milieu ne contient pas de L-glutamine ; cela permet d'améliorer sa stabilité, d'éviter l'accumulation d'ammoniac due à la dégradation de la L-glutamine, et de disposer d'un milieu adapté à la culture de cellules CHO avec sélection de la glutamine synthétase (par exemple la lignée cellulaire CHOZN avec invalidation de GS de MilliporeSigma). Ce milieu ne contient ni hypoxanthine ni thymidine ; il peut donc être utilisé avec des systèmes d'amplification du gène de la dihydrofolate réductase (DHFR) (par exemple, la lignée cellulaire CHOZN avec invalidation de DHFR de MilliporeSigma). ’
Quantité
Produit formulé pour contenir 20,9 grammes de poudre par litre de milieu.
Informations légales
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Noriko Yamano-Adachi et al.
Scientific reports, 10(1), 17612-17612 (2020-10-21)
Chinese hamster (Cricetulus griseus) ovary-derived Chinese hamster ovary (CHO) cells are the most commonly used mammalian hosts for the industrial production of recombinant therapeutics because of their ability to fold, assemble, and perform post-translational modifications, such as glycosylation, on proteins.
Qiong Wang et al.
Biotechnology and bioengineering, 116(9), 2303-2315 (2019-05-08)
With the increasing demand to provide more detailed quality attributes, more sophisticated glycan analysis tools are highly desirable for biopharmaceutical manufacturing. Here, we performed an intact glycopeptide analysis method to simultaneously analyze the site-specific N- and O-glycan profiles of the
Weiyi Liu et al.
Biotechnology progress, 37(1), e3061-e3061 (2020-08-05)
Antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC) is the primary mechanism of actions for several marketed therapeutic antibodies (mAbs) and for many more in clinical trials. The ADCC efficacy is highly dependent on the ability of therapeutic mAbs to recruit effector cells such
Articles
This page describes the financial and operational advantages offered by the Cellicon® Cell Retention Device in an N-1 perfusion process at the 2,000 L scale in comparison to a cell retention device from another supplier.
This page describes the financial and operational advantages offered by the Cellicon® Cell Retention Device in an N-1 perfusion process at the 2,000 L scale in comparison to a cell retention device from another supplier.
This page describes the financial and operational advantages offered by the Cellicon® Cell Retention Device in an N-1 perfusion process at the 2,000 L scale in comparison to a cell retention device from another supplier.
This page describes the financial and operational advantages offered by the Cellicon® Cell Retention Device in an N-1 perfusion process at the 2,000 L scale in comparison to a cell retention device from another supplier.
Afficher tout
Contenu apparenté
Eliminate the need to clean, autoclave and assemble your traditional glass bioreactors and save days of downtime with the Mobius® 3L Single-use Bioreactor.
Learn more about cell line development and the relevant products you need for this process.