Key Documents
14366C
SAFC
Milieu d′alimentation discontinue (« fed batch ») EX-CELL® Advanced CHO
liquid
Fabrication pharma
About This Item
Code UNSPSC :
41161501
Nomenclature NACRES :
NA.75
Stérilité
sterile-filtered
Niveau de qualité
Gamme de produits
EX-CELL®
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
Composants
L-glutamine: no
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
® Le milieu d'alimentation discontinue ("fed batch") EX-CELL Advanced CHO est un milieu chimiquement défini et ne contient aucun composant d'origine animale. Cette toute nouvelle plateforme de SAFC est spécialement conçue pour favoriser la croissance et la productivité de diverses cellules d'ovaire de hamster chinois (cellules CHO) cultivées en mode "fed-batch", tout en permettant une certaine flexibilité au niveau de l'ajustement des attributs de qualité des protéines. Cette plateforme en mode "fed batch" moderne a été mise au point d'après une stratégie d'analyse multivariée visant à établir des corrélations dans lesquelles des ingrédients de la formulation influencent les attributs critiques des procédés et des produits (titre, facteur d'expansion, expression des récepteurs, glycosylation, etc.). Elle ne comporte pas d'hypoxanthine ou de thymidine, de L-glutamine, de rouge de phénol ou de 2-mercaptoéthanol (2-ME). Ce milieu est conçu pour être utilisé avec une plateforme d'alimentation en mode "fed batch" et complémenté par EX-CELL® Advanced CHO Feed 1 (24367C - avec glucose ou 24368C - sans glucose).
Informations légales
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Weiyi Liu et al.
Biotechnology progress, 37(1), e3061-e3061 (2020-08-05)
Antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC) is the primary mechanism of actions for several marketed therapeutic antibodies (mAbs) and for many more in clinical trials. The ADCC efficacy is highly dependent on the ability of therapeutic mAbs to recruit effector cells such
Articles
This case study walks through optimizing feed and media for upstream bioprocessing and how it translates to large-scale bioreactors.
In this study, nine commercially available, chemically defined media and feed combinations from different vendors were assessed for producing monoclonal antibody in Chinese hamster ovary (CHO) cells.
Cellvento 4CHO-X Expansion Medium enhances cell biomass for bioreactor inoculation in cell expansion stages.
Cellvento 4CHO-X Expansion Medium enhances cell biomass for bioreactor inoculation in cell expansion stages.
Afficher tout
Contenu apparenté
Learn more about cell culture media development for mAB development and manufacturing, and the products you need for this step.
Learn more about cell culture media development for mAB development and manufacturing, and the products you need for this step.
Learn more about cell culture media development for mAB development and manufacturing, and the products you need for this step.
Learn more about cell culture media development for mAB development and manufacturing, and the products you need for this step.