05616
3-Dehydroshikimic acid
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(4S,5R)-(−)-4,5-Dihydroxy-3-oxo-1-cyclohexene-1-carboxylic acid, 5-Dehydroshikimic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -59.0±3.0°, c = 1 in ethanol
Couleur
white to off-white
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O[C@@H]1CC(=CC(=O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C7H8O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1,5-6,9-10H,2H2,(H,11,12)/t5-,6-/m1/s1
Clé InChI
SLWWJZMPHJJOPH-PHDIDXHHSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable