101303
Triphenylmethane
99%
Synonyme(s) :
1,1′,1′′-Methylidynetris[benzene], Tritane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
358-359 °C/754 mmHg (lit.)
Pf
92-94 °C (lit.)
Densité
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
Clé InChI
AAAQKTZKLRYKHR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable