24135
1-Propanol
≥99% (GC), purum
Synonyme(s) :
Alcool propylique
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Qualité
purum
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
700 °F
Limite d'explosivité
13.7 %
Technique(s)
GC/GC: suitable
Impuretés
≤0.002% free acid (as C2H5COOH)
≤0.005% non-volatile matter
≤0.1% water (Karl Fischer)
Indice de réfraction
n20/D 1.384 (lit.)
pH
8.5 (20 °C, 200 g/L)
pb
97 °C (lit.)
Pf
−127 °C (lit.)
Densité
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
microbiology
Chaîne SMILES
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup