Principaux documents
278475
Sigma-Aldrich
2-Propanol
99.5%, anhydrous
Synonyme(s) :
Alcool sec-propylique, Alcool isopropylique, IPA, Isopropanol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.10
Beilstein:
635639
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité:
anhydrous
Essai:
99.5%
pb:
82 °C (lit.)
Pression de vapeur:
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
2-Propanol, anhydrous, 99.5%
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Essai
99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
750 °F
Limite d'explosivité
2.0-12.7 %, 93 °C
Impuretés
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Résidus d'évap.
<0.0003%
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
pb
82 °C (lit.)
Pf
−89.5 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble (completely)
Densité
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Application
Le 2-propanol peut être utilisé comme solvant dans la préparation d′urées cycliques en faisant réagir le dioxyde de carbone avec des diamines en présence d′oxyde de cérium pur (CeO2).[1] Il peut également servir de précurseur en alternative à l′acétone pour la synthèse de méthylisobutylcétone.[2]
Conditionnement
Voir nos options de récipients consignés.
Notes préparatoires
Produit filtré sur un filtre de 0,2 μm
Autres remarques
Les récipients Pure-Pac® II requièrent l′utilisation de coupleurs de vanne Micro de Micro Matic, réf. Z560723, pour la distribution des solvants.
Informations légales
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 6
1 of 6
One-step MIBK synthesis: a new process from 2-propanol
Di Cosimo JI, et al
J. Catal., 208(1), 114-123 (2002)
Qing-Fei Yin et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1206, 69-80 (2014-09-23)
Most of mRNAs and well-characterized long noncoding RNAs are shaped with 5' cap and 3' poly(A) tail. Thereby, conventional transcriptome analysis typically involved the enrichment of poly(A)+ RNAs by oligo(dT) selection. However, accumulated lines of evidence suggest that there are
Fabrication and characterization of electrospun titania nanofibers
Chandrasekar R, et al.
J. Mater. Sci., 44(5), 1198-1205 (2009)
Highly efficient synthesis of cyclic ureas from CO2 and diamines by a pure CeO2 catalyst using a 2-propanol solvent.
Tamura M, et al.
Green Chemistry, 15(6), 1567-1577 (2013)
One-step MIBK synthesis: a new process from 2-propanol.
Di Cosimo JI, et al.
J. Catal., 208(1), 114-123 (2002)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi, I am looking for anhydrous 2-propanol to use in glovebox . Could you please recommend whether this should be fine?
    1 answer
    1. This product is packaged under nitrogen and is in Sure/Seal to ensure the water content remains very low. This material can be brought into a glove box with the proper care. It is essential to follow appropriate dispensing procedures when handling air-sensitive products. To assist you in this, please consult “Technical Bulletin AL-134: Handling Air-Sensitive Reagents.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/685/583/al_techbull_al134.pdf