Key Documents
MAB4304
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-antigène embryonnaire spécifique de stade 4 (SSEA-4), clone MC-813-70
clone MC-813-70, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
SSEA-4
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MC-813-70, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Entrée
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Isotype
IgG3
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Les marqueurs de surface cellulaire utilisés couramment pour identifier les cellules souches embryonnaires humaines (CSEh) non différenciées ont été initialement caractérisés comme des marqueurs pour les CSE murines (CSEm), les carcinomes embryonnaires de souris (EC) ou les cellules EC humaines. Les antigènes embryonnaires spécifiques au stade 3 et 4 (SSEA-3 et SSEA-4, respectivement) sont largement utilisés comme marqueurs de surface cellulaire pour définir à la fois les CSE humaines et murines. SSEA-3 et SSEA-4 sont exprimés sur les CSEh non différenciées, mais pas sur les CSEm non différenciées.
Spécificité
Cet anticorps réagit avec l'antigène embryonnaire spécifique de stade 4 (SSEA-4) exprimé à la surface des cellules souches de tératocarcinome humain (EC), des cellules germinales embryonnaires humaines (EG) et des cellules souches embryonnaires humaines (ES). Aucune immunoréactivité n'est détectée de manière évidente avec les cellules EC, ES et EG murines non différenciées. L'expression de SSEA-4 est régulée négativement après différenciation des cellules EC humaines. En revanche, la différenciation des cellules EC et ES murines pourrait s'accompagner d'une augmentation de l'expression de SSEA-4.
Immunogène
Lignée cellulaire de carcinome embryonnaire humain 2102Ep
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Immunohistochimie : Un lot précédent de cet anticorps a été utilisé en IH.
Immunofluorescence : Un lot précédent de cet anticorps a été utilisé en IF.
ELISA : Un lot précédent de cet anticorps a été utilisé en ELISA.
Cytométrie en flux : Une gamme de concentrations de 10 à 20 µg/mL est suggérée pour commencer.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
L'anticorps anti-antigène embryonnaire spécifique de stade 4, clone MC-813-70, est un anticorps dirigé contre l'antigène embryonnaire spécifique de stade 4 (SSEA-4) et destiné à être utilisé en FC, ELISA, IF et IH.
Sous-domaine de recherche
Pluripotence et différenciation précoce
Forme physique
Anticorps IgG3 monoclonal de souris purifié, sous forme liquide dans un tampon contenant 0,02 M de PBS et 0,25 M de NaCl, pH 7,6, avec 0,1 % d'azide de sodium.
Format : Purifié
Purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Cellules souches embryonnaires (ES) humaines pluripotentes
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique d'un lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Hidehito Saito et al.
Stem cells international, 2016, 8394960-8394960 (2016-04-09)
Induced pluripotent stem cells (iPSCs) derived from somatic cells of patients hold great promise for autologous cell therapies. One of the possible applications of iPSCs is to use them as a cell source for producing autologous lymphocytes for cell-based therapy
Lei Kang et al.
Stem cells and development, 25(7), 556-568 (2016-02-18)
Podocalyxin-like protein (PODXL) is a member of CD34 family proteins. It is the protein that carries many post-translational epitopes responsible for various pluripotent surface markers including TRA-1-60, TRA-1-81, GCTM2, GP200, and mAb84. However, PODXL has not attracted the attention of
James A Byrne et al.
PloS one, 4(9), e7118-e7118 (2009-09-24)
The derivation of induced pluripotent stem cells (iPSCs) provides new possibilities for basic research and novel cell-based therapies. Limitations, however, include our current lack of understanding regarding the underlying mechanisms and the inefficiency of reprogramming. Here, we report identification and
Livia Eiselleova et al.
The International journal of developmental biology, 52(4), 353-363 (2008-04-17)
Various types of feeder cells have been adopted for the culture of human embryonic stem cells (hESCs) to improve their attachment and provide them with stemness-supporting factors. However, feeder cells differ in their capacity to support the growth of undifferentiated
Epigenetic characterization of the FMR1 gene and aberrant neurodevelopment in human induced pluripotent stem cell models of fragile X syndrome.
Sheridan, SD; Theriault, KM; Reis, SA; Zhou, F; Madison, JM; Daheron, L; Loring, JF; Haggarty, SJ
Testing null