Merck
Passer à
A9418
Albumine de sérum bovin
lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.75
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
BT and VSV virus, tested
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
bovine
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
BT and VSV virus, tested
loss
≤5%
pH
5.0-5.6
solubility
H2O: 40 mg/mL
foreign activity
BT virus, none detected, VSV virus, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
L′albumine de sérum bovin sert de protéine modèle à divers types d′études et se compose de 583 acides aminés. C′est une protéine hydrosoluble d′un poids moléculaire de 66,4 kDa. L′ASB se compose de trois domaines homologues formés par six hélices α. Selon le pH, elle subit une isomérisation conformationnelle réversible. Le chauffage rend la structure native de la protéine réactive et flexible.
Application
L′albumine de sérum bovin a été utilisée dans la solution de lavage pour les analyses par cytométrie en flux, et dans la solution de digestion et de blocage pour ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay). Elle a également été utilisée dans le tampon de resuspension pour la cytométrie en flux.
Biochem/physiol Actions
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
L′albumine de sérum bovin est largement utilisée comme supplément dans les milieux de culture, particulièrement ceux qui ne contiennent pas de sérum. Elle a une série d′effets bénéfiques, dont la protection contre le dommage oxydatif et la stabilisation d′autres constituants du milieu, comme les acides gras et le pyridoxal.
Preparation Note
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Souvent appelé fraction V de Cohn, ce produit est préparé à l′aide d′une version modifiée de la méthode de fractionnement à l′éthanol à froid de Cohn.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
A9647A8806A4919
description
lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
heat shock fraction, pH 7, ≥98%
description
fatty acid free, low endotoxin, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
description
heat shock fraction, protease free, low endotoxin, suitable for cell culture, pH 7, ≥98%
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98%
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumine de sérum bovin
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Is BSAS A9418, Protease-free and suitable for Organoid Culture (Growth Factor preparations)? This Cat# doesn't say Fraction-V? Is it protease free or not?
    1 answer
    1. This product is Cohn fraction V Albumin prepared by a modified method of Cohn cold alcohol precipitation. It is not tested for protease content. It is suitable for general cell culture applications, so it is expected to be suitable for organoid culture. Please refer to the Albumin Application Selection Guide at the link below for additional details and navigate to the DOCUMENTATION section of the Product Detail Page to 'View Sample CoA', or to access a lot-specific Certificate under ‘Certificate of Analysis’:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/111/538/albumin-application-selection-guide.pdf
      Helpful?
  2. Hello, Can you send me the amino acid sequence and the Uniprot or PDB file?
    1 answer
    1. Historically, the molecular weight of BSA has been cited as 66,1201 or 66,2672. However, it was revised in 1990 to 66,4303. All three values are based on amino acid sequence information available at the time of publication. The complete sequence can be found in the UniProt
      https://www.uniprot.org/uniprotkb/P02769/entry
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/250/584/a9418pis.pdf
      Helpful?
  3. I make a mistake to put this BSA powder  (A9647-100G) in the room temperature for 39 hours. Can it still work?
    1 answer
    1. The long term storage recommendation for this product is refrigerated at 2-8 °C, but it is shipped at ambient temperature. Refrigerated products that ship at ambient temperature are stable for up to 2 weeks to allow for transit time. Items left at room temperature for short periods will not be adversely effected.
      Helpful?
  4. Would it be safe to use product A9418 if it was accidentally stored at -20°C for approximately 24 hours, even though it is intended to be stored at 2-8°C?
    1 answer
    1. The performance of the item after storing it at -20°C cannot be guaranteed, and testing its functionality is recommended.
      Helpful?
  5. Can BSA ever contain alpha1 anti-trypsin as a contaminant?
    1 answer
    1. The available Bovine Serum Albumin products are not tested for the presence of alpha-1 antitrypsin (AAT). AAT is typically found in Bovine Serum, however, it is unknown if the isolation and purification methods employed in the production of BSA would degrade this protein. A brief search of the literature shows AAT has a molecular weight range of 45 - 52 kDa. It is irreversibly degraded at pH levels below 5. A further review of the literature on potential removal or purification would be recommended.