Merck
Toutes les photos(5)
Key Documents
MAB4381
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-TRA-1-81, clone TRA-1-81
clone TRA-1-81, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Clone TRA-1-81 Antibody, TRA-1-81 Detection Antibody
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TRA-1-81, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Entrée
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Les cellules de carcinome embryonnaire (CE) humain sont les cellules souches des tétracarcinomes ; ce sont des constituants déterminants des tumeurs germinales (GCT). Le carcinome embryonnaire, comme toutes les cellules souches pluripotentes humaines, exprime les antigènes TRA-1-60 et TRA-1-81 ; bien que leurs identités moléculaires soient inconnues, ces antigènes sont couramment employés comme marqueurs des cellules souches humaines pluripotentes non différenciées.
Spécificité
Cet anticorps réagit avec l'antigène TRA-1-81 qui est exprimé à la surface des cellules souches de tétracarcinome (CE) humain, des cellules germinales embryonnaires (GE) humaines et des cellules souches embryonnaires (SE) humaines. Aucune immunoréactivité n'a été observée vis-à-vis des cellules CE, GE ou SE murines. Les anticorps monoclonaux anti-TRA-1-81 et anti-TRA-1-60 (MAB4360) reconnaissent tous deux des antigènes qui sont associés à un protéoglycane de la matrice péricellulaire. L'anticorps TRA-1-60 réagit avec un épitope sensible à la sialidase ; l'anticorps TRA-1-81 quant à lui réagit avec un épitope inconnu de la même molécule.
Immunogène
Lignée cellulaire de carcinome embryonnaire humain 2102Ep.
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Immunofluorescence : Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en IF.
Western blotting : Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en WB.
Immunoprécipitation : Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en IP.
Immunohistochimie : Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en IH.
Cytométrie en flux : Suggestion de gamme de départ : 10-20 µg/ml.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
L'anticorps anti-TRA-1-81, clone TRA-1-81, permet de détecter le niveau de TRA-1-81, et son utilisation a été publiée et validée en WB, FC, IF, IP et IC.
Sous-domaine de recherche
Différenciation précoce et cellules pluripotentes
Description de la cible
420/250 kDa
Forme physique
En solution dans du phosphate de potassium 0,05 M, du NaCl 0,3 M à pH 8,0 et 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : Produit purifié
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Cellules souches embryonnaires humaines
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Expression of pluripotent stem cell markers in the human fetal ovary.
Kerr, CL; Hill, CM; Blumenthal, PD; Gearhart, JD
Human Reproduction null
C Eguizabal et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 29(8), 1186-1195 (2011-06-18)
Gamete failure-derived infertility affects millions of people worldwide; for many patients, gamete donation by unrelated donors is the only available treatment. Embryonic stem cells (ESCs) can differentiate in vitro into germ-like cells, but they are genetically unrelated to the patient.
Tomoko Andoh-Noda et al.
Molecular brain, 8, 31-31 (2015-05-28)
Rett syndrome (RTT) is one of the most prevalent neurodevelopmental disorders in females, caused by de novo mutations in the X-linked methyl CpG-binding protein 2 gene, MECP2. Although abnormal regulation of neuronal genes due to mutant MeCP2 is thought to
Justin K Ichida et al.
Nature chemical biology, 10(8), 632-639 (2014-06-24)
The reprogramming of somatic cells to pluripotency using defined transcription factors holds great promise for biomedicine. However, human reprogramming remains inefficient and relies either on the use of the potentially dangerous oncogenes KLF4 and CMYC or the genetic inhibition of
Hidehito Saito et al.
Stem cells international, 2016, 8394960-8394960 (2016-04-09)
Induced pluripotent stem cells (iPSCs) derived from somatic cells of patients hold great promise for autologous cell therapies. One of the possible applications of iPSCs is to use them as a cell source for producing autologous lymphocytes for cell-based therapy
Articles
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Afficher tout