Key Documents
HVLP04700
Millipore
Filtre membrane Durapore®, 0,45 µm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PVDF, dimension de pores de 0,45 μm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVDF membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Durapore®
Millipore
Paramètres
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
4 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
125 μm
Extractibles par gravimétrie
0.5%
Couleur
white
Indice de réfraction
n/D 1.42
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm pore size
70 % porosity
Point de bulle
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : HVLP
Les membranes Durapore® offrent des débits et volumes filtrés élevés, de faibles taux d'extractibles et une large compatibilité chimique. La membrane Durapore hydrophile adsorbe beaucoup moins les protéines que les membranes en nylon, en nitrocellulose ou en PTFE.
Caractéristiques et avantages
- Disponibles en plusieurs dimensions de pores (variétés hydrophiles et hydrophobes) pour répondre aux besoins de votre application
- Les filtres membranes Durapore ont une très faible adsorption protéique pour minimiser les interactions avec votre échantillon et maximiser sa récupération
Type de membrane : Filtre écran
Application
Filtration clarifiante de solutions biologiques.
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : filtration de laboratoire classique
  • Usage prévu : rétention ou élimination des contaminants biologiques
  • Instructions d'utilisation : La filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane à pores de 0,2 µm (ou moins) élimine efficacement les contaminants biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les levures. Pour la rétention sélective des contaminants biologiques de plus grande taille, la filtration d'un liquide à travers une membrane d'une dimension de pores de 0,45 µm (ou plus) permet de piéger et de faire croître les micro-organismes en vue de leur culture et analyse ultérieures
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux réglementations régionales, nationales et locales en vigueur
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
D M Bernstein et al.
Toxicology and applied pharmacology, 387, 114856-114856 (2019-12-15)
This 90-day repeated-dose inhalation toxicology study of brake-dust (BD) (brakes manufactured with chrysotile) in rats provides a comprehensive understanding of the biokinetics and potential toxicology in the lung and pleura. Exposure was 6 h/d, 5d/wk., 13wks followed by lifetime observation (~20
Federico I Brigante et al.
Food chemistry, 312, 126059-126059 (2020-01-04)
Food fraud is perpetrated with increasing frequency along the food chain, triggering the need for new and modern tools to detect food authenticity. Chia, flax and sesame seeds are well known for the good nutritional characteristics of their oils, but
Zupeng Chen et al.
Journal of integrative neuroscience, 19(1), 101-109 (2020-04-08)
Medicinal plant breviscapine is shown to exhibit a protective role in tissue damage after cerebral hemorrhage. The effects of breviscapine on neurological deficit score, brain tissue water content, brain pathological tissue changes, blood-brain barrier bidirectional regulation, and inflammatory factors after
Natalia S Podio et al.
Chemosphere, 241, 125057-125057 (2019-10-20)
Pharmaceuticals in the environment have been an increasing research topic over the past decade, since they can be found in both natural and drinking water, including irrigation of crops and edible plants with contaminated water. Our main goal was to
Sara Saeidikhoo et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 70(7), 1153-1163 (2020-03-14)
To date, no certain cure has been found for patients with degenerative cerebellar disease. In this trial, we examined the in vivo and in vitro neuroprotective effects of Sertoli cells (SCs) on alleviating the symptoms of cerebellar ataxia. Testicular cells