Principaux documents
HVHP09050
Millipore
Filtre membrane en PVDF, dimension de pores de 0,45 μm
Durapore®, filter diam. 90 mm, hydrophobic
Synonyme(s) :
Filtre membrane Durapore®, 0,45 µm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVDF membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Durapore®
Millipore
Paramètres
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
20 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Diam. du filtre
90 mm
Épaisseur
125 μm
Extractibles par gravimétrie
0.5%
Indice de réfraction
n/D 1.42
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm pore size
75 % porosity
Point de bulle
≥0.6 bar, air with methanol at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : HVHP
Les membranes Durapore® se caractérisent par un débit élevé, une grande vitesse de traitement, un faible taux d'extractibles et une large compatibilité chimique. La membrane Durapore hydrophile adsorbe beaucoup moins les protéines que les membranes en nylon, en nitrocellulose ou en PTFE.
Caractéristiques et avantages
- Disponibles en plusieurs dimensions de pores (variétés hydrophiles et hydrophobes) pour répondre aux besoins de votre application
- Les filtres membranes Durapore ont une très faible adsorption protéique pour minimiser les interactions avec votre échantillon et maximiser sa récupération
Type de membrane : filtre écran
Application
  • Clarification de l'air
  • Filtration de gaz et de solvants
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany