Principaux documents
GVHP04700
Millipore
Filtre membrane Durapore® de 0,22 µm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PVDF, dimension de pores de 0,22 μm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVDF membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Durapore®
Millipore
Paramètres
≥16 mL/min-cm2 air flow rate ((Gurley))
>1 mL/min-cm2 water flow rate (at 25 inches Hg withmethanol prewet)
85 °C max. temp.
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
125 μm , typical
Extractibles par gravimétrie
0.5%
Indice de réfraction
n/D 1.42
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
≥65 % porosity
Capacité
150 μg/cm2
Point de bulle
≥18 psi (1.24 bar), air with methanol
Conditions d'expédition
ambient
Application
  • Stérilisation de l'air
  • Stérilisation des gaz
  • Filtration de solvants
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : Micro-organismes.
  • Mode d'action : Filtration (exclusion stérique).
  • Application : Filtration de laboratoire classique.
  • Usage prévu : Rétention ou élimination de contaminants biologiques.
  • Instructions d'utilisation : La filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane de 0,2 μm de dimension de pores (ou moins) élimine efficacement les contaminants biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les levures. Pour la rétention sélective des contaminants biologiques de plus grande taille, la filtration d'un liquide à travers une membrane d'une dimension de pores de 0,45 μm (ou plus) permet de piéger et de faire croître les micro-organismes en vue de leur culture et analyse ultérieures.
  • Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec.
  • Élimination : Éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3