Key Documents
SVWG04700
Millipore
Filtre membrane en PVDF, dimension de pores de 5,0 µm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded
Synonyme(s) :
Filtre membrane Durapore®, 5,0 µm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVDF membrane
gridded
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Durapore®
Millipore
Paramètres
>15.4 mL/min-cm2 water flow rate
32 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
160 μm
Extractibles par gravimétrie
0.5%
Couleur
white
Indice de réfraction
n/D 1.42
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
5.0 μm pore size
70 % porosity
Point de bulle
≥0.2 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Application
Le filtre membrane Durapore® de 5,0 μm est utilisé pour filtrer les particules en suspension dans l'eau générée par une usine de traitement pour des études analytiques.
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Suspended particles and their characteristics in water mains: developments of sampling methods
Matsui Y, et al.
Journal of Water Supply: Research and Technology?AQUA, 56(1), 13-24 (2007)