Principaux documents
580218
Millipore
Taurocholic Acid, Sodium Salt
ULTROL® Grade, ≥98% (TLC), detergent to solubilize membrane-bound proteins in their native state
Synonyme(s) :
Taurocholic Acid, Sodium Salt, ULTROL® Grade, Sodium Taurocholate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H44NO7S · Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
537.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.21
Description
Merck USA index - 14, 9075
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
solid
Poids mol.
micellar wt 2100
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Nombre d'agrégation
4
Couleur
white
pKa  
1.9
CMC
3 - 11 mM
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCNC(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@H]3O)C[C@@H](CC4)O)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C26H45NO7S.Na/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);/q;+1/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;/m1./s1
Clé InChI
JAJWGJBVLPIOOH-IZYKLYLVSA-M
Description générale
Absorbance (100 mM, H2O, 280 nm): <0.30.
Highly purified and intended for use as a detergent to solubilize membrane-bound proteins in their native state (absorbance: <0.30 at 280 nm, 100 mM, H2O; aggregation number: 4; CMC: 3-11 mM; micellar weight: 2100; pKa: 1.9).
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and refrigerate (4°C ). Stock solutions are stable for up to 2 months at 4°C.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable