Merck
Passer à
T4009
Acide taurocholique sodium salt hydrate
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(2-sulfoéthyl)amide de l’acide 3α,7α,12α-trihydroxy-5β-cholan-24-oïque, Acide 2-[(3α,7α,12α-trihydroxy-24-oxo-5β-cholan-24-yl)amino]éthanesulfonique, Taurocholate de sodium hydrate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H44NNaO7S · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
537.68 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
205-653-7
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
description
anionic
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 2100
aggregation number
4
CMC
3-11 mM (20-25°C)
functional group
sulfonic acid
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H45NO7S.Na.H2O/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);;1H2/q;+1;/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;;/m1../s1
InChI key
RDAJAQDLEFHVNR-NEMAEHQESA-M
General description
Le sel de sodium hydraté de l′acide taurocholique est un acide biliaire aux propriétés détergentes.
Application
Détergent anionique utilisé pour la solubilisation des protéines.
Le sel de sodium hydraté de l′acide taurocholique a été utilisé dans une étude visant à évaluer l′adsorption de sels et d′acides biliaires dans un tissu fibreux de légume. [1] Il a également été employé dans une étude visant à investiguer un procédé de détermination de sels biliaires conjugués et non conjugués dans du sérum et du fluide jéjunal. [2]
Biochem/physiol Actions
Sel biliaire non sulfaté, substrat de transport physiologique de BSEP/spgp (pompe d′exportation des sels biliaires/sœur de Pgp), du cotransporteur de Na(+)/taurocholate (NTCP) et de MRP3 dans les structures canaliculaires hépatiques.
Sel biliaire non sulfaté.
Preparation Note
Produit synthétisé à partir de l′acide cholique
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
T9034T6260T0557
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
aggregation number
4
aggregation number
4
aggregation number
-
aggregation number
6
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
mol wt
micellar avg mol wt 2100
mol wt
micellar avg mol wt 2100
mol wt
521.69 g/mol
mol wt
micellar avg mol wt 3100
description
anionic
description
anionic
description
anionic
description
anionic
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf