Principaux documents
233152
Millipore
Dithioerythritol
A protective agent for SH groups.
Synonyme(s) :
Dithioerythritol, Cleland’s Other Reagent, DTE
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H10O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161504
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Description
RTECS - KF2410000
Essai
≥98% (titration)
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Impuretés
<1% disulfides (UV)
Couleur
white
pH
4.5-6.5 (25 °C, 15.4 g/L)
Solubilité
water: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
SC[C@H](O)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
Clé InChI
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Description générale
A protective agent for SH groups.
Water-soluble, cell-permeable protective reagent for sulfhydryl groups. Maintains monothiols in the reduced state and reduces disulfides quantitatively. Protects protein sulfhydryls and restores enzyme activity lost by the oxidation of sulfhydryl groups in vitro.
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Irritant (B)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) under an inert gas. Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3