Principaux documents
1.16493
Sigma-Aldrich
Urease
(from jack beans) solution in 50% glycerol, 1000 U/ml for biochemistry EC 3.5.1.5
Synonyme(s) :
Urease enzyme
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.21
Forme
liquid
pH
6.0-7.0 (20 °C in H2O)
Densité
1.10-1.30 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Urease is a nickel-containing enzyme found in plants, bacteria, fungi, algae, and soil. It is a hexamer of a single chain of 840 amino acid residues. Urease is localized to mature seeds.
Actions biochimiques/physiologiques
Ureases are metalloenzymes that catalyze the hydrolysis of urea to release ammonia (a nitrogen source for growth) and carbon dioxide. In plants, ureases are essential for the bioavailability/metabolism of nitrogen in nature and defense mechanisms. They exhibit internal peptides-mediated insecticidal action and fungicidal activity.
Remarque sur l'analyse
Activity (Urea; pH 8.0; 25 °C): ≥ 1000 U/ml
Spec. activity (Urea; pH 8.0; 25 °C): about 500 
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Articles
Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea
Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea
Dosage de l'urée dans l'eau et les eaux usées par détermination enzymatique - Dosage photométrique par la méthode au bleu d'indophénol après clivage de l'urée
Dosage de l'urée dans l'eau et les eaux usées par détermination enzymatique - Dosage photométrique par la méthode au bleu d'indophénol après clivage de l'urée
Afficher tout