MAK120
Urease Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonyme(s) :
Urea Amidohydrolase Activity Assay Kit
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 100 colorimetric tests
Application(s)
environmental
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
gastrointestinal diseases
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Adéquation
Principe
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable