1.03784
Émulsion de jaune d'œuf
pasteurized, 50%, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Suspension de jaune d'œuf, bouillon EY, bouillon d'enrichissement de jaune d'œuf
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
chicken egg yolk
Niveau de qualité
Forme
emulsion
Conditionnement
pkg of 10 × 100 mL
Concentration
50%
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Densité
1.02 g/cm3
Application(s)
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Liaison
Remarque sur l'analyse
Composition type : 500 ml de jaune d'œuf stérile, 4,25 g de NaCl, eau distillée qsp 1 000 ml (volume final).
Test de fertilité réalisé conformément à la norme ISO 11133.
Émulsion de jaune d'œuf testée sur de la gélose au mannitol, au jaune d'œuf et à la polymyxine (gélose MYP), réf. 1.05267.
Croissance :
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001) :
bonne
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003) : illimitée
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012) : aucune
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013) : aucune
Couleur des colonies :
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001) :
rose
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003) : jaune
Précipité :
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003) :
négatif
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001) : positif
Incubation : 48 h à 30 °C ; B. cereus 24 à 48 h à 30 °C.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable