Accéder au contenu
1.01076
Oxyde d′aluminium 90, actif, basique (0,063-0,200 mm)
(activity stage I) for column chromatography
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41115711
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
aluminum oxide (irregularly-shaped)
Quality Segment
matrix active group
Irregular-Shaped Aluminum Oxide
particle size
63-200 μm
pore size
9 nm mean pore size
pH
8.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2980 °C/1013 hPa
mp
2050 °C
density
4.0 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500‑900 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
separation technique
normal phase
storage temp.
no temp limit
General description
Sorbant polyvalent pour la chromatographie préparative présentant une meilleure stabilité en matière de pH
Features and Benefits
L'oxyde d'aluminium 90 activé basique offre aux utilisateurs :
une structure cristalline d'oxyde d'aluminium, constituée d'aluminium coordonné en octaèdre et en tétraèdre, relié par des atomes d'oxygène. La surface est couverte de groupes hydroxyles libres. Il comprend des centres acides et basiques qui lui confèrent des propriétés d'échange d'anions et de cations. L'oxyde d'aluminium présente une stabilité supérieure à celle du gel de silice en matière de pH, en particulier dans la gamme alcaline ; il se présente sous diverses modifications cristallines entraînant différents diamètres de pores.
Packaging
Flacon en plastique
Analysis Note
Activité : I
pH (suspension à 10 %) : 8,5 - 10,5
Substances extractibles en eau : ≤ 0,2 %
Chlorures (Cl) : ≤ 0,004 %
Sulfates (SO₄) : ≤ 0,1 %
Vitesse de filtration : ≥ 0,3 ml/min
Taille des particules : 70 % entre 0,063 et 0,200 mm
Activité selon les grades d′activité selon Brockmann, ajustés à une distance de migration de 30 mm :
I : activité I
II : activité II
III : activité III
IV : activité IV
V : activité V
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c