Key Documents
S51471
4,4'-((3-NITROPHENYL)METHYLENE)BIS(1,5-DIMETHYL-2-PHENYL-1H-PYRAZOL-3(2H)-ONE) COMPOUND WITH PICRIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C35H30N8O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
738.676
Numéro MDL:
Autres remarques