QBD10224
Bis-dPEG®5-NHS ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)ON2C(CCC2=O)=O
InChI
1S/C22H32N2O13/c25-17-1-2-18(26)23(17)36-21(29)5-7-31-9-11-33-13-15-35-16-14-34-12-10-32-8-6-22(30)37-24-19(27)3-4-20(24)28/h1-16H2
Clé InChI
FTYUGLBWKRXQBD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable