Key Documents
QBD10015
Sigma-Aldrich
Bis-dPEG®5-PFP ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H24F10O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
670.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(C(F)=C(C(F)=C1F)F)F)=O)OC2=C(C(F)=C(C(F)=C2F)F)F
Caractéristiques et avantages
Bis-dPEG®5-PFP ester has 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl (PFP) moiety that allows conjugation to two different moieties, each containing free amines. The single molecular weight dPEG® spacer (21.7 Å) provides precise distance control between conjugated moieties. PFP ester is more reactive to amines than the NHS ester and are more stable than the NHS esters towards hydrolysis.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable