Principaux documents
GF39873101
Silicon nitride - reaction bonded
rod, 10.0 mm diameter, length 150 mm
Synonyme(s) :
SI637975
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 398-731-01
Longueur
150 mm
Diamètre
10.0 mm