768529
Lithium-6Li oxide
95 atom % 6Li, 97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
95 atom % 6Li
Pureté
97%
Forme
powder
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[6Li+].[6Li+].[O-2]
InChI
1S/2Li.O/q2*+1;-2/i2*1-1;
Clé InChI
FUJCRWPEOMXPAD-NQTTVQCTSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable