Key Documents
GF64213185
Silicon nitride
powder, 10 max. part. size (micron), weight 1000 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
Synonyme(s) :
SI536020
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥85%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 642-131-85
Poids
1000 g
Taille max. des part.
10 (micron)