Principaux documents
GF22972158
Silicon nitride - reaction bonded
rod, 2.0 mm diameter, length 100 mm
Synonyme(s) :
SI637920
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 229-721-58
Longueur
100 mm
Diamètre
2.0 mm