900618
3-(3-(Bromomethyl)-5-ethynylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine
95%
Synonyme(s) :
Bromo diazirine alkyne, Probe building block
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
solid
Disponibilité
available only in USA
Température de stockage
−20°C
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Self-react. C
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable