907308
(3-(1,1-Difluoro-3-(triisopropylsilyl)prop-2-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)methanol
≥95%
Synonyme(s) :
Hydroxyl diazirine difluoro TIPS-alkyne, MI-PAL, Minimally interfering photoaffinity label, Photo-click tag, Probe building block
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
liquid
Disponibilité
available only in USA
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Self-react. C
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable