Principaux documents
719528
Sigma-Aldrich
3,3′-diiodo-L-thyronine-(phénoxy-13C6) (T2) hydrochloride
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
T2-13C6
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6C9H13I2NO4·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
567.49
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+6
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](OC2=CC=C(C[C@H](N)C(O)=O)C=C2I)[13CH]=[13C]1I.Cl
InChI
1S/C15H13I2NO4/c16-10-7-9(2-3-13(10)19)22-14-4-1-8(5-11(14)17)6-12(18)15(20)21/h1-5,7,12,19H,6,18H2,(H,20,21)/t12-/m0/s1/i2+1,3+1,7+1,9+1,10+1,13+1
Clé InChI
CPCJBZABTUOGNM-USQDWSSZSA-N
Conditionnement
Ce produit peut être disponible en vrac et conditionné à la demande. Pour en savoir plus sur le prix, la disponibilité et le conditionnement, veuillez contacter le Service Clients des isotopes stables.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable