Principaux documents
665223
Sigma-Aldrich
Acetylene dicarboxylic acid-1-13C disodium salt
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
2-Butynedioic acid-2-13C, Acetylenedicarboxylic acid-1-13C disodium salt
About This Item
Formule linéaire :
NaO2CC≡C13CO2Na
Poids moléculaire :
159.01
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
>250 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
O=C(O[Na])C#C[13C](O[Na])=O
InChI
1S/C4H2O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/i1+1;;
Clé InChI
DJVYWPRZTVTSGO-GOCMCNPZSA-L
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges