Key Documents
388467
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tris(bromomethyl)mesitylene
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3C6(CH2Br)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.96
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
187-189 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1c(CBr)c(C)c(CBr)c(C)c1CBr
InChI
1S/C12H15Br3/c1-7-10(4-13)8(2)12(6-15)9(3)11(7)5-14/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
BHIFXIATEXVOQA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges