Documents
D44804
Sigma-Aldrich
α,α′-Dibromo-p-xylene
97%
Synonyme(s) :
1,4-Bis(bromomethyl)benzene, p-Xylylene dibromide
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(CH2Br)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.96
Numéro Beilstein :
1100019
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
crystals
Point d'ébullition
245 °C (lit.)
Pf
143-145 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrCc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
RBZMSGOBSOCYHR-UHFFFAOYSA-N
Application
α,α′-Dibromo-p-xylene can be used as a building block to synthesize:      
  • Phthalazinone derivatives, which are reported as potent inhibitors of phosphodiesterase 4.    
  • N-Phenylated polyamine via polycondensation reaction with aniline and α, α′-dianilino-p-xylene.     
  • Porous polymeric network (PPN) via a Friedel-Crafts alkylation reaction with triphenylamine using FeCl3 as an oxidizing agent.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges