359505
7-Methyl-1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene
98%
Synonyme(s) :
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-1-methyl-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine, MTBD
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.537 (lit.)
Point d'ébullition
75-79 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN1CCCN2CCCN=C12
InChI
1S/C8H15N3/c1-10-5-3-7-11-6-2-4-9-8(10)11/h2-7H2,1H3
Clé InChI
OEBXWWBYZJNKRK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
The prevalence of organofluorine compounds in industry and drug design necessitates the ability to introduce C–F bonds to molecules.