Principaux documents
307041
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-2-pyrrolidinone
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
123 °C/0.2 mmHg (lit.)
Pf
67-69 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1CCCN1c2ccccc2
InChI
1S/C10H11NO/c12-10-7-4-8-11(10)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
Clé InChI
JMVIVASFFKKFQK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A novel derivative of 1-phenyl-2-pyrrolidinone, blebbistatin, inhibits non-muscle myocin II activity with high specificity.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Mark S Duxbury et al.
Biochemical and biophysical research communications, 313(4), 992-997 (2004-01-07)
Blebbistatin is a novel 1-phenyl-2-pyrrolidinone derivative capable of inhibiting non-muscle myosin II activity with a high degree of specificity. We examined the effects of blebbistatin on pancreatic adenocarcinoma cellular migration, invasion, adhesion, and spreading. Blebbistatin dose-dependently inhibited cellular migration and