Principaux documents
493384
Sigma-Aldrich
Pyrrolidine-2,2,3,3,4,4,5,5-d8
98 atom % D
Synonyme(s) :
Deuterated pyrrolidine, Tetradeuteropyrrole, Tetramethyleneimine-2,2,3,3,4,4,5,5-D8
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4D8HN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
79.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
87-88 °C (lit.)
Densité
0.946 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Clé InChI
RWRDLPDLKQPQOW-SVYQBANQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
37.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
3.00 °C - closed cup