Key Documents
637564
Sigma-Aldrich
N-Boc-3-pyrrolidinone
97%
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
34-38 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C1
InChI
1S/C9H15NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-5-4-7(11)6-10/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
JSOMVCDXPUXKIC-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Boc-3-pyrrolidinone can be used as starting material in the synthesis of spirocyclic tetrahydrofuran.
Used in a study of asymmetric hydrogen-transfer bioreduction of ketones with Leifsonia alcohol dehydrogenase.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
"Synthesis of a family of spirocyclic scaffolds: building blocks for the exploration of chemical space"
Kumar S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 78'(13), 6529-6539 (2013)
Tetrahedron Asymmetry, 16, 2539-2539 (2005)