112305
Ethyl propionate
99%
Synonyme(s) :
Ethyl propanoate, Propionic acid ethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.52 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
40 mmHg ( 27.2 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
887 °F
Limite d'explosivité
11 %
Indice de réfraction
n20/D 1.384 (lit.)
Point d'ébullition
99 °C (lit.)
Pf
−73 °C (lit.)
Densité
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup