W269301
Methyl butyrate
≥98%, FG
Synonyme(s) :
Butanoic acid methyl ester, Methyl butanoate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
(EU Regulation 1223/2009)
(follows IFRA guidelines)
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
40 mmHg ( 30 °C)
Pureté
≥98%
Limite d'explosivité
3.5 %
Indice de réfraction
n20/D 1.385 (lit.)
Point d'ébullition
102-103 °C (lit.)
Densité
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; ethereal
Chaîne SMILES
CCCC(=O)OC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
53.0 °F
Point d'éclair (°C)
11.67 °C