Boden-, Feststoffabfall- & Grundwasseruntersuchung
Boden- und Grundwasseruntersuchungen sind entscheidend für die Überwachung von Einleitungen aus der Industrie, die sich negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken können. Es gibt zahlreiche technische Artikel, Protokolle und zugelassene Analysemethoden, die als Leitfaden für das Feststoffabfall-Management und die Prüfung auf Schwermetalle und andere Umweltschadstoffe dienen.
Ausgewählte Kategorien
Entdecken Sie unsere Lösungen der Marke Spectroquant®: Geräte, Software, Testsätze und Zubehör. Von Anfang bis Ende schnelle und präzise Ergebnisse, gepaart mit benutzerfreundlicher Handhabung.
Erreichen Sie präzise Trennvorgänge mit unserem umfassenden Angebot an HPLC-Säulen. Verbessern Sie Retention, Auflösung und Selektivität. Bestellen Sie noch heute!
Erzielen Sie leistungsstarke GC-Analysen mit unseren Säulen, Verbrauchsmaterialien und Zubehör. Entdecken Sie das Angebot von Supelco®.
Certified Reference Materials: CRM für forensische, klinische und pharmazeutische Prüfungen sowie für die Umweltanalytik und für Prüfungen von Lebensmitteln und Getränken.
Feststoffabfall und seine Auswirkungen auf Boden und Grundwasser
Feststoffabfälle sind Abfälle, die durch menschliche Aktivitäten in Industrie, Gewerbe, Bergbau und Landwirtschaft entstehen. Angesichts steigender Bevölkerungszahlen und industrieller Aktivitäten müssen Feststoffabfälle adäquat gemanaged und eingedämmt werden, um negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.
Traditionell werden Deponien für das Festabfall-Management genutzt aufgrund ihrer Einfachheit, großen Umschlagskapazität und niedrigen Betriebskosten . Unsachgemäß gehandhabte Deponien und Entsorgungsstellen mit mangelhaften Sickerwassersammelsystemen werden jedoch zu einer potenziellen Quelle für Boden-, Oberflächen- und Grundwasserkontamination. Die Zusammensetzung von Feststoffabfällen kann die Bodenchemie verändern und durch die Produktion von Sickerwasser und Biogas eine erhebliche Umweltbelastung darstellen. Die häufigsten Schadstoffe, die im Sickerwasser von Feststoffabfällen gefunden werden, sind Chrom, Dioxin, Kohlenwasserstoffe, organische Chlorverbindungen, PAK, PCB, Pestizide, Radionuklide, MKW, VOC, persistente organische Schadstoffe (POP) sowie tödliche Krankheitserreger. Daher ist der Einsatz eines geeigneten Sickerwasserüberwachungsprogramms für die Sicherheits- und Risikobewertung obligatorisch vorgesehen.
Boden- und Grundwasseruntersuchungen
Boden- und Grundwasseruntersuchungen sind ein Kennzeichen guter Sickerwasserüberwachungsprogramme und von kritischer Relevanz bei Standortuntersuchungen oder Umweltrisikobewertungen. Die Boden- und Grundwassermatrix und -chemie ist komplex und sehr variabel, was genaue Messungen schwierig macht. Die United States Environmental Protection Agency (USEPA) empfiehlt das Auslaugverfahren zur Toxizitätskennzeichnung (TCLP), um gefährliche Elemente im Abfall zu bestimmen. Bei diesem chemischen Analyseverfahren wird das Auslaugen von Schadstoffen in einer Deponieumgebung im Zeitverlauf simuliert, bevor der Abfall auf dafür vorgesehenen Deponien gelagert wird. Mit TCLP wird die Mobilität von organischen und anorganischen Schadstoffen (Metallen, Pestiziden, Herbiziden und Lösungsmitteln) in flüssigen, festen und mehrphasigen Abfallstoffen bestimmt.
Das Leaching Environmental Assessment Framework (LEAF) ist ein alternatives Bewertungssystem, das entwickelt wurde, um die Freisetzung von anorganischen, halbflüchtigen organischen und nichtflüchtigen organischen Bestandteilen, die potenziell bedenklich sind (COPC), in Feststoffen zu identifizieren und genau zu beschreiben. Die LEAF-Methoden wurden entwickelt, um einen flexiblen und anpassbaren Rahmen für die Unterscheidung von Auslaugungseigenschaften für eine Vielzahl von Feststoffen in Kontakt mit Grund- oder Oberflächenwasser unter verschiedenen Bedingungen zu bieten.
Prüfverfahren für Boden und Grundwasser
Um das Ausmaß der Verschmutzung festzustellen, verlangen die Aufsichtsbehörden (z. B. USEPA) den Einsatz offizieller Methoden bei der Untersuchung von Boden und Grundwasser. Boden und Grundwasser werden auf physikalisch-chemische Eigenschaften untersucht. Hierzu gehört der Gesamtgehalt gelöster Feststoffe, der pH-Wert, die Wasserhärte, Kationen, Anionen, organische Substanzen, Gesamtkohlenstoff, Nitrat, Ammonium und Schwermetalle. Zu den gängigen Analyseverfahren für Boden- und Grundwasseruntersuchungen gehören Leitfähigkeit, Titrimetrie, Gravimetrie, Fluorimetrie, Atomabsorptionsspektroskopie (AAS), Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC), Gaschromatographie, ICP-MS, LC-MS und GC-MS.
Besuchen Sie unsere Dokumentensuche, wo Sie Datenblätter, Zertifikate und technische Dokumentation finden.
Zugehörige Artikel
- Die Analyse niedriger PO4-P-Konzentrationen in natürlichen, nicht kontaminierten Gewässern ist oft schwierig. Der photometrische Spectroquant® Test bietet eine einfach einsetzbare und empfindliche Methode zur Quantifizierung mit Ergebnissen, die mit DIN EN ISO 6878 vergleichbar sind.
- Neonicotinoids have established themselves as key components in insecticides because of their unique selectivity. The mode of action is similar to nicotine.
- Leitfaden zur Berechnung der Arbeitstoleranz - Zertifizierte Standardlösungen (CRM, Certified Standard Solutions)
- In dieser Studie wird die Eignung von Reinstwasser für die IC-Analyse von Trinkwasser untersucht. Die Prüfung bezog sich auf anorganische Ionen und Desinfektionsnebenprodukte (DNP).
- Wie die Daten zeigen, erfüllt Milli- Q®-Reinstwasser die strengen Reinheitsanforderungen für zuverlässige Spurenelementanalysen von Umweltproben.
- Alle anzeigen (26)
Zugehörige Protokolle
- Ammonium ist die natürlicherweise bevorzugte Stickstoffquelle für das Pflanzenwachstum, und die weltweite Nachfrage nach ökologischen Lebensmitteln steigt.
- Photometrische Bestimmung mit Pyridylazo-resorcin (PAR) nach einer Säureextraktion
- Die hohe Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit der HS-SPME in Kombination mit GC/MS für die Bestimmung von VOC in Wasser wurde in einem Ringversuch nachgewiesen. Die neue ISO 17943 unter Einsatz von HS-SPME stellt eine Verbesserung der bestehenden offiziellen Methoden für diese Bestimmung in Bezug auf Empfindlichkeit und Selektivität dar.
- Der Eisentest ermöglicht die Quantifizierung von Eisenionen in verschiedenen Wassern. Eisenionen werden zu Eisen(II)-Ionen reduziert, die mit einem Triazinderivat reagieren und einen rot-violetten Komplex bilden, der photometrisch gemessen wird.
- Alle anzeigen (32)
Wie wir weiterhelfen können
Sollten Sie Fragen haben, reichen Sie bitte eine Anfrage beim Kundensupport
ein oder sprechen Sie mit unserem Kundenservice:
E-Mail [email protected]
oder telefonisch unter +1 (800) 244-1173
Weitere Unterstützung
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Rechner & Apps
Web-Toolbox - wissenschaftliche Forschungstools und Informationsquellen für die Bereiche analytische Chemie, Life Science, chemische Synthese und Materialwissenschaft.