Merck
CRM47426
Supelco
EPA CLP Organochlorine Pesticide MIx
certified reference material, 2000 μg/mL each component in hexane: toluene (1:1), ampule of 1 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
77101502
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Agentur
EPA
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
2000 μg/mL each component in hexane: toluene (1:1)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sonstige Hinweise
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    alpha-BHC
    beta-BHC
    Lindane
    delta-BHC
    Heptachlor
    Aldrin
    Heptachlorepoxide Isomer B
    γ-Chlordane
    α-Chlordane
    Endosulfan I (alpha)
    4,4′-DDE
    Dieldrin
    Endrin
    Endosulfan II (Beta Isomer)
    4,4′-DDD
    Endrin aldehyde
    Endosulfan sulfate
    4,4′-DDT
    Endrin Ketone
    Methoxychlor
    Alle anzeigen (20)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F
Flammpunkt (°C)
4.0 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Comparison of supercritical fluid extraction with classical sonication and soxhlet extractions for selected pesticides.
Snyder L J, et al.
Analytical Chemistry, 64(17), 1940-1946 (1992)