Merck
V900925
Sigma-Aldrich
Glycogen aus Austern
≥99%, Vetec, reagent grade, Type II
Synonym(e):
Glycogen from oyster
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec
Assay
≥99%
Form
powder
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO[C@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)O[C@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(28)11(30)16(35)22(41-5)39-4-8-20(45-23-17(36)12(31)10(29)6(2-26)42-23)14(33)18(37)24(43-8)44-19-7(3-27)40-21(38)15(34)13(19)32/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-/m1/s1
InChIKey
BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Glycogen ist ein verzweigtes Glucosepolymer, das von tierischen Zellen zur Energiespeicherung und -freisetzung synthetisiert wird. Es ist hauptsächlich durch α1→4-glycosidische Bindungen mit Verzweigungen durch α1→6-glycosidische Bindungen aufgebaut.
Anwendung
Austernglycogen wurde zur Induktion von Entzündung und zur Förderung der Extravasation von Granulozyten und Neutrophilen in Tiermodellen nach intraperitonealer Injektion verwendet. Glycogen fungiert auch als Maß für die Gefäßpermeabilität.
Sonstige Hinweise
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)