Merck
G8751
Sigma-Aldrich
Glycogen aus Austern
Größe auswählen
5 G
123,00 €
25 G
450,00 €
100 G
1.300,00 €
123,00 €
Versandbereit am10. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
123,00 €
25 G
450,00 €
100 G
1.300,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.25
123,00 €
Versandbereit am10. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(28)11(30)16(35)22(41-5)39-4-8-20(45-23-17(36)12(31)10(29)6(2-26)42-23)14(33)18(37)24(43-8)44-19-7(3-27)40-21(38)15(34)13(19)32/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-/m1/s1
InChIKey
BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Die Pazifische Auster, Crassostrea gigas, ist eine wichtige Ressource der Meeresfischerei. 20–40 % des Trockengewichts einer Auster bestehen aus Glykogen. Hohe Konzentrationen von Glykogen tragen zu Geschmack, Qualität und Widerstandsfähigkeit der Auster bei.
Glycogen ist ein verzweigtes Glucosepolymer, das von tierischen Zellen zur Energiespeicherung und -freisetzung synthetisiert wird. Es ist hauptsächlich durch α1→4-glycosidische Bindungen mit Verzweigungen durch α1→6-glycosidische Bindungen aufgebaut.
Glykogen, ein Polysaccharid von Glukose, dient als Primärspeicher von Glukose im Körper und als wichtige Energiereserve bei Pilzen und Tieren. Mit seiner multiverzweigten Struktur ist Glykogen ein mit Stärke vergleichbares, sekundäres, langfristiges Energiespeichermolekül, das eng mit Amylopektin verwandt ist und eine entscheidende Rolle bei der Energiespeicherung und -abgabe spielt und als Granula im Zytoplasma existiert.
In der Forschung wird Glykogen häufig zur Untersuchung der Kohlenhydratspeicherung, des Stoffwechsels und der Enzymcharakterisierung eingesetzt. Als inerte Trägersubstanz verbessert es die Effizienz der DNA- und RNA-Extraktion durch Ethanolfällung signifikant. Seine Vielseitigkeit erweist sich als wertvoll bei der Aufschlüsselung der komplexen Details des Glukosekreislaufs und trägt zu Fortschritten in verschiedenen Bereichen der physiologischen, ernährungswissenschaftlichen, biochemischen und zellbiologischen Forschung bei.
Anwendung
Austernglycogen wurde zur Induktion von Entzündung und zur Förderung der Extravasation von Granulozyten und Neutrophilen in Tiermodellen nach intraperitonealer Injektion verwendet. Glycogen fungiert auch als Maß für die Gefäßpermeabilität.
Glykogen aus Austern wird wie folgt verwendet:
  • als Komponente in Acrylamidplattengel zum Durchführen von Verzweigungsenzymaktivitätsfärbung zum Quantifizieren der ADP-Glucosepyrophosphorylase(AGPase)-Aktivität
  • als steriles entzündungsauslösendes Mittel zum Inokulieren in Mäuse, um Peritoneal-Exsudat-Zellen (PEC) zu erhalten und seine Wirkung auf die metabolische Funktion von Makrophagen zu untersuchen
  • als Primer zum Ergänzen von Maleat-Puffer für einen Amylosucrase-Assay zum Messen der Aktivitäten von Glutathion-S-Transferase-Amylosucrase-Fusionsprotein (GST-AS-Fusionsprotein) und den Aufreinigungsfraktionen
  • als Ergänzung zu PreScission-Puffer zum Durchführen einer Polymersynthesereaktion
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ideal für die Forschung in den Bereichen Biochemie und Zellbiologie
  • Vielseitig und anpassbar für eine Vielzahl von Labor- und Forschungsanwendungen
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Polysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A M Kaplan et al.
The Journal of experimental medicine, 146(5), 1461-1466 (1977-11-01)
A macrophage cell-surface antigen associated with pyran and Corynebacterium parvum-activated macrophages and P388D1 cells but not detectable on normal or glycogen and thioglycollate-elicited murine macrophages has been described. The antigen was demonstrated both by complement-mediated cytotoxicity and immunofluorescence, using an
Hiroki Asai et al.
Journal of experimental botany, 65(18), 5497-5507 (2014-07-30)
Starch synthase (SS) IIIa has the second highest activity of the total soluble SS activity in developing rice endosperm. Branching enzyme (BE) IIb is the major BE isozyme, and is strongly expressed in developing rice endosperm. A mutant (ss3a/be2b) was
Busu Li et al.
BMC genomics, 18(1), 713-713 (2017-09-13)
The Pacific oyster Crassostrea gigas is an important marine fishery resource, which contains high levels of glycogen that contributes to the flavor and the quality of the oyster. However, little is known about the molecular and chemical mechanisms underlying glycogen
Naoko Fujita et al.
Journal of experimental botany, 60(3), 1009-1023 (2009-02-05)
Rice (Oryza sativa) allelic sugary1 (sug1) mutants defective in isoamylase 1 (ISA1) accumulate varying levels of starch and phytoglycogen in their endosperm, and the activity of a pullulanase-type of a debranching enzyme (PUL) was found to correlate closely with the
Naoko Fujita et al.
Journal of experimental botany, 62(14), 4819-4831 (2011-07-07)
Starch synthase (SS) I and IIIa are the first and second largest components of total soluble SS activity, respectively, in developing japonica rice (Oryza sativa L.) endosperm. To elucidate the distinct and overlapping functions of these enzymes, double mutants were
Fragen
1-3 von 3 Fragen  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  3. We intend to use G8751 for a phantom in MRI C13 spectroscopy and need to know the concentration more precisely than just >75%, so we can adjust to 100% in the phantom and avoid a large margin of error in glycogen spectroscopy measurements of patients.
    1 Antwort
    1. The purity value is Lot dependent and can be found in the Certificate of Analysis. The current Lot WXBD9465V in stock has a purity value of 85%.
      Hilfreich?