Wichtige Dokumente
V800083
Natriumtetraborat Decahydrat
LR, ≥99.5%
Synonym(e):
Borax Decahydrat, Natriumborat Decahydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
LR
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥99.5%
Form
powder
pH-Wert
9.0-9.6 (4% in water)
Dichte
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
carbonate (CO32-): ≤0.05%
Kationenspuren
As: ≤0.005%
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChIKey
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)