1.06342
Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Natriumphosphat, einbasisch Dihydrat, mono-Natriumorthophosphat, prim. Natriumphosphat, Natriumdihydrogenphosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
reag. Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
99.0-100.5% dry basis (alkalimetric)
Form
crystals
Wirksamkeit
8290 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Verunreinigungen
≤0.15% In water insoluble matter (calculated on dried substance)
Verlust
21.5-24.0% loss on drying, 130 °C
pH-Wert
4.5 (25 °C, 12 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
60 °C
Löslichkeit
850 g/L
Dichte
1.915 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1000 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.0005%
fluoride (F-): ≤0.001%
phosphate, phosphite (as H3PO4): ≤0.5%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Kationenspuren
Al:, passes test (detectable with ammonia)
As: ≤0.00005%
Ca: ≤0.005%
Ca:, passes test (detectable with ammonia)
Cd: ≤0.0001%
Co: ≤0.005%
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
Hg: ≤0.0001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Ni: ≤0.005%
Pb: ≤0.0004%
Zn: ≤0.025%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
InChIKey
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Lösung: entspricht
Gehalt (alkalimetrisch, berechnet auf getrocknete Substanz): 99,0–100,5 %
in Wasser lösliche Anteile (berechnet auf getrocknete Substanz): ≤ 0,15 %
pH-Wert (1 %; Wasser): 4,1–5,0
pH-Wert (5 %; Wasser): 4,2–4,5
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Fluorid (F): ≤ 0,001 %
Gesamtstickstoff (als N): ≤ 0,001 %
Hydrogenphosphat (HPO₄): ≤ 0,5 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,01 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Al, Ca und andere mit Ammoniak nachweisbare Elemente: entspricht
As (Arsen): ≤ 0,00005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0,0001 %
Co (Cobalt): ≤ 0,005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Hg (Quecksilber): ≤ 0,0001 %
K (Kalium): ≤ 0,005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,005 %
Ni (Nickel): ≤ 0,005 %
Pb (Blei): ≤ 0,0004 %
Zn (Zink): ≤ 0,025 %
Kaliumpermanganat reduzierende Substanzen (als O): entspricht
Trocknungsverlust (130 °C): 21,5–24,0 %
Entspricht Reag. Ph. Eur.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable