1696200
USP
Trisalicylsäure
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-[(2-Hydroxybenzoyl)-oxy]-benzoesäure-2-carboxyphenylester
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
aspirin
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O(c2c(cccc2)C(=O)Oc3c(cccc3)C(=O)O)C(=O)c1c(cccc1)O
InChI
1S/C21H14O7/c22-16-10-4-1-7-13(16)20(25)28-18-12-6-3-9-15(18)21(26)27-17-11-5-2-8-14(17)19(23)24/h1-12,22H,(H,23,24)
InChIKey
YVJQWLQBUBZFTE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Salsalate
- Salsalate Capsules
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)