1478436
USP
Olopatadin-verwandte Verbindung C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(11-Oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-yl)-essigsäure, Isoxepac, NSC 300907
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
olopatadine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3