1686310
USP
Trifluridin-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
5-Carboxy-2′-deoxyuridin
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
trifluridine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N2(C=C(C(=O)NC2=O)C(=O)O)[C@H]1O[C@@H]([C@H](C1)O)CO
InChI
1S/C10H12N2O7/c13-3-6-5(14)1-7(19-6)12-2-4(9(16)17)8(15)11-10(12)18/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,16,17)(H,11,15,18)/t5-,6+,7-/m0/s1
InChIKey
GAGYTXTVUMXAOC-XVMARJQXSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)