Wichtige Dokumente
1686309
USP
Trifluridin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2′-Deoxy-5-(trifluormethyl)-uridin, α,α,α-Trifluorthymidin, Trifluorthymidin, Trifluorthymin-Desoxyribosid, Trifluridin
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
trifluridine
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
190-193 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(C(=O)NC2=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H11F3N2O5/c11-10(12,13)4-2-15(9(19)14-8(4)18)7-1-5(17)6(3-16)20-7/h2,5-7,16-17H,1,3H2,(H,14,18,19)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChIKey
VSQQQLOSPVPRAZ-RRKCRQDMSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)