Merck
1612608
USP
Silbersulfadiazin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Silber(I)-sulfadiazin, Sulfadiazin-Silber
Größe auswählen
200 MG
532,00 €
532,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 MG
532,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9AgN4O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
357.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
532,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sulfadiazine
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
285 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Ag])c2ncccn2
InChI
1S/C10H9N4O2S.Ag/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10;/h1-7H,11H2;/q-1;+1
InChIKey
UEJSSZHHYBHCEL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert angeboten und wie von der herausgebenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt.Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Anwendung
Der USP-Referenzstandard Silbersulfadiazin ist zur Verwendung für die in den USP-Kompendien spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen. Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Silbersulfadiazin-Creme
Hinweis zur Analyse
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.  ​
Sonstige Hinweise
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Diagnostic challenges of assessing the depth of burn injuries overlying intricate coloured tattoos.
U Sarwar et al.
Journal of plastic, reconstructive & aesthetic surgery : JPRAS, 67(7), e186-e187 (2014-02-25)
F W Fuller et al.
The Journal of burn care & rehabilitation, 15(3), 213-223 (1994-05-01)
A review of the periodical literature relating to burn topical antibacterial agents as listed in the Cumulated Index Medicus from January 1, 1965, through November 30, 1992, as well as bound volumes and unpublished material reveals that the optimal dose
Frederick W Fuller
Journal of burn care & research : official publication of the American Burn Association, 30(3), 464-470 (2009-04-08)
Silver sulfadiazine cream has an enviable safety record in burn treatment. However, it side effects, exemplified by allergic reactions to its sulfadiazine moiety, silver staining of the treated burn wound, hyperosmolality, methemoglobinemia, and hemolysis due to a congential lack of
Use of silver sulfadiazine in Stevens-Johnson syndrome.
M L Frenia et al.
The Annals of pharmacotherapy, 28(6), 736-737 (1994-06-01)
Myth: silver sulfadiazine is the best treatment for minor burns.
J Y Chung et al.
The Western journal of medicine, 175(3), 205-206 (2001-08-31)